Få mere at vide
4-fluoranilin, TRC
Artikelnummer. 30407350
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407350 250 g
30405250 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF587650250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 371-40-4
Molekylær formel C6 H6 F N
Molekylvægt (g/mol) 111.12
Synonym Benzenamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, p-fluoro- (8CI), 1-Amino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-benzenamine, 4-Fluoroaniline, 4-Fluorophenylamine, NSC 579, p-Fluoroaniline, p-Fluorophenylamine
IUPAC navn 4-fluoranilin
SMIL Nc1ccc(F)cc1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoroaniline
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formel vægt 111.0484