Få mere at vide
4'-Fluoracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30395295
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30395295 25 g
1 options
Artikelnummer. 30395295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58706025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
CAS 403-42-9
Molekylær formel C8 H7 F O
Mængde 25 g
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 138.14
Formel vægt 138.0481
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.