Få mere at vide
4-Fluoro-o-xylene, 98%
Artikelnummer. 11493787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493787 5 g 5g
11403797 25 g 25g
11413797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18253.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-64-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-64-2
Molekylær formel C8H9F
Molekylvægt (g/mol) 124.158
MDL nummer MFCD00039217
InChI nøgle WYHBENDEZDFJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-fluorobenzene, 3,4-dimethylfluorobenzene, 4-fluoro-1,2-xylene, 1-fluoro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-fluoro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-fluoro, pubchem14118, acmc-1afww, 3,4-dimethyl fluorobenzene
PubChem CID 253306
IUPAC navn 4-fluor-1,2-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-o-xylene
Tæthed 1
Mængde 5 g
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.4815
FN nummer UN1993
Beilstein 1856457
Kogepunkt 148°C to 149°C
Formel vægt 124.16
Procent renhed 98%