Learn More
4-Fluoro-N-methylaniline, 97%
Product Code. 15421258
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15421258 5 g 5g
15411258 1 g 1g
15431258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15421258 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55105.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-59-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluoro-N-methylanilin bruges som en modelforbindelse til at studere biotransformationen af sekundære aromatiske aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-N-methylanilin bruges som en modelforbindelse til at studere biotransformationen af sekundære aromatiske aminer.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorid, syreanhydrid og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 459-59-6
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.146
MDL nummer MFCD00017942
InChI nøgle VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68024
IUPAC navn 4-fluor-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-N-methylaniline
Tæthed 1.04
Kogepunkt 79°C (11 mmHg)
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Synonym benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%