Få mere at vide
4-Fluoro-N-methylaniline, 97%
Artikelnummer. 15411258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411258 1 g 1g
15421258 5 g 5g
15431258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15411258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55105.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 459-59-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluoro-N-methylanilin bruges som en modelforbindelse til at studere biotransformationen af sekundære aromatiske aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-N-methylanilin bruges som en modelforbindelse til at studere biotransformationen af sekundære aromatiske aminer.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorid, syreanhydrid og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-59-6
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.146
MDL nummer MFCD00017942
InChI nøgle VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68024
IUPAC navn 4-fluor-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-N-methylaniline
Tæthed 1.04
Kogepunkt 79°C (11 mmHg)
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Synonym benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%