missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Fluoro-N-isopropylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-N-isopropylaniline |
| CAS | 70441-63-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 F N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-N-(1-methylethyl)benzenamine, 4-Fluoro-N-isopropylaniline, N-(4-Fluorophenyl)-N-isopropylamine, N-(4-Fluorophenyl)isopropylamine, N-Isopropyl-4-fluoroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12FN/c1-7(2)11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Nc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 4-fluoro-N-propan-2-ylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.2 |
| Formel vægt | 153.0954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?