Få mere at vide
4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15488437
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488437 5 g 5g
15498437 250 mg 250mg
15478437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 169243-86-1 | C24H20FNO4 | 405.43 g/mol
4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanin-derivat blev introduceret i samarbejde med Yu og kolleger i refleksion over en metodologi rapporteret i CH Activation. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanin-derivat blev introduceret i samarbejde med Yu og kolleger i refleksion over en metodologi rapporteret i CH Activation. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid (DMF).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 169243-86-1
Molekylær formel C24H20FNO4
Molekylvægt (g/mol) 405.43
MDL nummer MFCD00191197
InChI nøgle IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-fluoro-l-phenylalanine, fmoc-l-4-fluorophenylalanine, fmoc-phe 4-f-oh, fmoc-l-4-fluorophe, fmoc-4-fluoro-l-phe, fmoc-4-fluoro-l-phe-oh, fmoc-l-phe 4-f-oh, fmoc-p-fluoro-phe-oh, l-4-fluoro-phenyl-n-fmoc-alanine, s-n-fmoc-4-fluorophenylalanine
PubChem CID 2734466
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-fluorphenyl)propansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(F)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Beilstein 8287377
Opløselighedsinformation Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formel vægt 405.42
Procent renhed 95%