Få mere at vide
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 219.23 |
| Procent renhed | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering