Få mere at vide
4-Fluoro-L-phenylalanine, 98+%
Artikelnummer. 11329955
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11329955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19934.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1132-68-9 | C9H10FNO2 | 183.182 g/mol
4-Fluoro-L-phenylalanin er et substrat for tyrosinhydroxylase (TH), der er blevet brugt til at studere reguleringen af dette enzym.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-L-phenylalanin er et substrat for tyrosinhydroxylase (TH), der er blevet brugt til at
studere reguleringen af dette enzym.
Opløselighed Opløseligt i vand og 0,5
M HCl (50 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-68-9
Molekylær formel C9H10FNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.182
MDL nummer MFCD00063064
InChI nøgle XWHHYOYVRVGJJY-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-fluoro-l-phenylalanine, p-fluoro-l-phenylalanine, s-4-fluorophenylalanine, l-4-fluorophenylalanine, h-phe 4-f-oh, s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, unii-e2k2vdk6kk, l-phenylalanine, 4-fluoro, s---p-fluorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 716312
ChEBI CHEBI:44909
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-L-phenylalanine
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2416148
Opløselighedsinformation Soluble in water and 0.5M HCl (50mg/ml).
Mængde 5 g
Formel vægt 183.18
Optisk rotation −25° (c=1 in Water)
Procent renhed ≥98%