Få mere at vide
4-Fluoro-L-phenylalanine, 98+%
Artikelnummer. 11319955
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319955 1 g 1g
11339955 250 mg 250mg
11329955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19934.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1132-68-9 | C9H10FNO2 | 183.182 g/mol
4-Fluoro-L-phenylalanin er et substrat for tyrosinhydroxylase (TH), der er blevet brugt til at studere reguleringen af dette enzym.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-L-phenylalanin er et substrat for tyrosinhydroxylase (TH), der er blevet brugt til at
studere reguleringen af dette enzym.
Opløselighed Opløseligt i vand og 0,5
M HCl (50 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-68-9
Molekylær formel C9H10FNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.182
MDL nummer MFCD00063064
InChI nøgle XWHHYOYVRVGJJY-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-fluoro-l-phenylalanine, p-fluoro-l-phenylalanine, s-4-fluorophenylalanine, l-4-fluorophenylalanine, h-phe 4-f-oh, s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, unii-e2k2vdk6kk, l-phenylalanine, 4-fluoro, s---p-fluorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 716312
ChEBI CHEBI:44909
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-L-phenylalanine
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2416148
Opløselighedsinformation Soluble in water and 0.5M HCl (50mg/ml).
Mængde 1 g
Formel vægt 183.18
Optisk rotation −25° (c=1 in Water)
Procent renhed ≥98%