Få mere at vide
4-fluor-DL-α -phenylglycin, 98+%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 300°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | FC6H4CH(NH2)COOH |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |