Få mere at vide
4-fluor-DL-α -phenylglycin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10139712 1 g Glasflaske 1g
10454853 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10139712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367930010
Kemiske identifikatorer
CAS 7292-73-1
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.16
MDL nummer MFCD00066444,MFCD00042727
InChI nøgle JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
IUPAC navn 2-amino-2-(4-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH(NH2)COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 169.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver