Få mere at vide
4-Fluoro-DL-phenylglycine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319555 1 g 1g
11329555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18932.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7292-73-1
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.16
MDL nummer MFCD00066444,MFCD00042727
InChI nøgle JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
IUPAC navn 2-amino-2-(4-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-DL-phenylglycine
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 2804849
Mængde 1 g
Formel vægt 169.16
Procent renhed 97%