Få mere at vide
4-fluor-DL-phenylalanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321967 5 g 5g
11311967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51-65-0 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-65-0
Molekylær formel C9H10FNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.18
MDL nummer MFCD00002600,MFCD00063064
InChI nøgle XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoro-dl-phenylalanine, 4-fluorophenylalanine, p-fluorophenylalanine, 2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, dl-p-fluorophenylalanine, p-fluoro-dl-phenylalanine, alnasid, dl-4-fluorophenylalanine, dl-4-f-phe-oh, h-dl-phe 4-f-oh
PubChem CID 4654
ChEBI CHEBI:84060
IUPAC navn 2-amino-3-(4-fluorphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(F)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-DL-phenylalanine
Smeltepunkt ∽254°C (decomposition)
Beilstein 29338793
Mængde 5 g
Formel vægt 183.18
Procent renhed ≥98%