Få mere at vide
4-Fluoro-Alpha-methylstyren, TRC
Artikelnummer. 30389593
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30389593 5 g
1 options
Artikelnummer. 30389593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5940005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
CAS 350-40-3
Molekylær formel C9H9F
Mængde 5 g
Synonym 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Fluoro-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Fluoro-4- isopropenylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene, 2-(4-Fluorophenyl)propene, 4-Fluoro-1-isopropenylbenzene, 4-Fluoro-α-methylstyrene, NSC 74474, p-Fluoro-α-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C9H9F/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
SMIL C=C(C1=CC=C(F)C=C1)C
IUPAC navn 1-fluoro-4-(prop-1-en-2-yl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 136.17
Formel vægt 136.07