Få mere at vide
4-Fluoro-a-oxo-benzenepropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-a-oxo-benzenepropanoic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7FO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13) |
| Formel vægt | 182.0379 |