Få mere at vide
4-fluor-7-nitrobenzofurazan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483939
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483939 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15483939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61336.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 29270-56-2 | C6H2FN3O3 | 183.098 g/mol
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-chlorid) blev brugt i følgende undersøgelser, Syntese af fluorescerende phospholipid-derivat, NBD-didecanoylfosphatidylethanolamin, Syntese af funktionaliseret hydroxynaphthofurazan, Spektrofotometrisk og spektrofluorometrisk og spektrofluorometrisk phospholipid-bestemmelse af furadartan-lostinatin, hydrogenmartin, potassium og ramipril i farmaceutiske formuleringer. Syntese af 7-nitrobenzofurazan (NBD)-mærket maleimid, via Diels-Alder reaktion. NBD-Cl er meget brugt til at mærke peptider, proteiner, lægemidler og andre biomolekyler. Det er også et populært derivatiseringsreagens til HPLC-analyse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlor-7-nitrobenzofurazan (NBD-chlorid) blev brugt i følgende undersøgelser, Syntese af fluorescerende phospholipid-derivat, NBD-didekanoylphosphatidylethanolamin, Syntese af funktionaliseret hydroxynaphthofurazan, Spectrophoto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
CAS 29270-56-2
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Farve Gul
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Molekylær formel C6H2FN3O3
MDL nummer MFCD00010196
Mængde 100 mg
Beilstein 1077571
Synonym 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i DMSO, DMF, CH3OH, CH3CN og CHCl3.
InChI nøgle PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-fluor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 183.098
PubChem CID 122123
Formel vægt 183.1
Fysisk form Pulver