Få mere at vide
4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30134554
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134554 25 mg
30136296 250 mg
30007550 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59470025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29270-56-2
Molekylær formel C6 H2 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 183.1
IUPAC navn 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Formel vægt 183.008