Få mere at vide
4-Fluoro-7-azaindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-7-azaindole |
| CAS | 640735-23-5 |
| Molekylær formel | C7 H5 F N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 4-fluoro-, 4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 4-Fluoro-7-azaindole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | Fc1ccnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.13 |
| Formel vægt | 136.0437 |