Få mere at vide
4-fluor-5-nitrobenzen-1,2-diamin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10786075
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786075 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10200063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10786075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB08542EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 113269-06-0
Molekylær formel C6H6FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 171.131
InChI nøgle QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3782733
IUPAC navn 4-fluor-5-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Formel vægt 171.13
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk