Få mere at vide
4-fluor-5-nitrobenzen-1,2-diamin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10200063
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10200063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10786075 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10200063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB08542DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 113269-06-0
Molekylær formel C6H6FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 171.131
InChI nøgle QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3782733
IUPAC navn 4-fluor-5-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Formel vægt 171.13
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.