Få mere at vide
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-phenoxy benzoic acid |
| CAS | 77279-89-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H9 F O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic Acid, FCR 3191, FPBA, Benzoic acid, 4-fluoro-3-phenoxy- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FO3/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(F)c(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 4-fluoro-3-phenoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.21 |
| Vis mere |