Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 367-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H3 F4 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-fluor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen |
| Vis mere |