Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457776
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457776 250 mg 250mg
15447776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62720.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1218791-09-3
Molekylær formel C12H15BFNO4
MDL nummer MFCD12546515
Synonym 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 46739531
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 64°C to 65°C
Farve Yellow
Mængde 250 mg
Beilstein 20289173
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle MOKWUYKZXFBLKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
IUPAC navn 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvægt (g/mol) 267.063
Formel vægt 267.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Solid