Få mere at vide
4-Fluoro-3-nitroanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-nitroaniline |
| CAS | 364-76-1 |
| Molekylær formel | C6H5FN2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.11 |