Få mere at vide
4-Fluor-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30406664
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406664 50 mg
30404319 500 mg
30394797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF40291850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 878572-17-9
Molekylær formel C8H3F4NO4
Molekylvægt (g/mol) 253.11
SMIL OC(=O)c1cc(c(F)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F4NO4/c9-6-4(8(10,11)12)1-3(7(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H,(H,14,15)
Formel vægt 252.9998