Få mere at vide
4-Fluoro-3-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359925
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11359925
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19897.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-70-0
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00042296
InChI nøgle RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
PubChem CID 2737394
IUPAC navn 4-fluoro-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methylphenol
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.134
Kogepunkt 76°C (5 mmHg)
Flammepunkt 96°C (204°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.515
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%