Få mere at vide
4-Fluoro-3-methylbenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-methylbenzoyl Chloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 172.0091 |