Få mere at vide
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481159 5 g 5g
15478706 250 mg 250mg
15471159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64110.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629672-19-1
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.63
MDL nummer MFCD01365818
InChI nøgle ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methyl, chloro 4-fluoro-3-methylphenyl sulfone, ablock ab-12-8863, 5-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, 4-fluro-3-methylphenyl-sulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2782758
SMIL CC1=C(F)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 35°C to 40°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3254603
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Formel vægt 208.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid