Få mere at vide
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 35°C to 40°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3254603 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| IUPAC navn | 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Formel vægt | 208.63 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |