Få mere at vide
4-Fluoro-3-chloroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
| CAS | 367-21-5 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl F N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Aniline, 3-chloro-4-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-4-fluorobenzenamine, 3-Chloro-4-fluoroaniline, 3-Chloro-4-fluorophenylamine, 4-Fluoro-3-chloroaniline, NSC 10290, m-Chloro-p-fluoroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-4-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.56 |
| Formel vægt | 145.0095 |