Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitrophenol, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10309410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10309410 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10309410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitrophenol
CAS 394-33-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74°C to 77°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4FNO3
Lineær formel FC6H3(NO2)OH
MDL nummer MFCD00042528
Mængde 5 g
Synonym 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
InChI nøgle ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
IUPAC navn 4-fluoro-2-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 157.1
PubChem CID 136236
Formel vægt 157.1
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder