Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitrophenol, 98+%
Artikelnummer. 11442538
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442538 25 g 25g
11432538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15847.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 394-33-2 | C6H4FNO3 | 157,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 394-33-2
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD00042528
InChI nøgle ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
PubChem CID 136236
IUPAC navn 4-fluor-2-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitrophenol
Smeltepunkt 73 °C til 76 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1950412
Formel vægt 157.1
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.