Få mere at vide
4-Fluor-2-nitrobenzenboronsyre pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester |
| Formel vægt | 267.06 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |