Få mere at vide
4-fluor-2-nitroanilin, 99%
Artikelnummer. 10592251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592251 100 g Glasflaske 100g
10125010 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233071000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364-78-3
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.12
MDL nummer MFCD00007830
InChI nøgle PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
IUPAC navn 4-fluor-2-nitroanilin
SMIL NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitroaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C
Farve Orange til Brun
Flammepunkt 89 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(NO2)NH2
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i polære organiske opløsningsmidler, uopløselige i ikke-polære organiske opløsningsmidler, ca. 12% opløselige i alkohol (15 °C)
Formel vægt 156.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver