Få mere at vide
4-fluor-2-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11443454
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443454 500 g 500g
11364729 50 g 50g
11433454 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10685.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156,12 g/mol
4-fluor-2-nitroanilin anvendes som reagens ved fremstilling af 4-fluor-o-phenylendiamin, 4-fluor-N-ethyl-2-nitroanilin og N-(4-fluor-2-nitrophenyl)-beta-alanin. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det fungerer som monodendat O-bundet ligand, der bruges i koordinationskemien til at danne komplekser med kobber(II), nikkel(II) og kobolt(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-fluor-2-nitroanilin anvendes som reagens ved fremstilling af 4-fluor-o-phenylendiamin, 4-fluor-N-ethyl-2-nitroanilin og N-(4-fluor-2-nitrophenyl)-beta-alanin. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det fungerer som monodendat O-bundet ligand, der bruges i koordinationskemien til at danne komplekser med kobber(II), nikkel(II) og kobolt(II).
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364-78-3
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.12
MDL nummer MFCD00007830
InChI nøgle PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
IUPAC navn 4-fluor-2-nitroanilin
SMIL NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitroaniline
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 2210197
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 156.12
Procent renhed 98%