Få mere at vide
4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10266480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10266480
Brand: Thermo Scientific Acros 249660050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 448-39-5
Molekylær formel C8H7FN2O3
Molekylvægt (g/mol) 198.16
MDL nummer MFCD00031517
InChI nøgle UZBZEUCQENVPQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-nitroacetanilide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide, 4-fluoro-2-nitroacetanilide, maybridge1_003501, 4/'-fluoro-2/'-nitroacetanilide, labotest-bb lt00455473, labotest-bb lt03332301, acetamide,n-4-fluoro-2-nitrophenyl, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-acetamide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide #
PubChem CID 136289
IUPAC navn N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Farve Ochre to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H3NO2NHC(O)CH3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar,solvents
Formel vægt 198.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.