Få mere at vide
4-Fluoro-2-methylpyridine, 96%
Artikelnummer. 15461409
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461409 250 mg 250mg
15441409 1 g 1g
15451409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64284.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-16-5 | C6H6FN | 111.119 g/mol
Det bruges i sammenhænge med og begrænsninger afα skala af opløsningsmiddel-hydrogenbindingsdonors surhedsgrad.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Det bruges i sammenhænge med og begrænsninger afα skala af opløsningsmiddel-hydrogenbindingsdonors surhedsgrad.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Butik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-16-5
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.119
MDL nummer MFCD04114145
InChI nøgle LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-picoline, 4-fluoro-2-methyl-pyridine, pubchem21038, pyridine,4-fluoro-2-methyl, 4-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 2762819
IUPAC navn 4-fluor-2-methylpyridin
SMIL CC1=NC=CC(=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylpyridine
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 128°C to 132°C
Brydningsindeks 1.4715
Mængde 250 mg
Beilstein 107087
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 111.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske