Få mere at vide
4-Fluoro-2-methylphenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid |
| CAS | 139911-29-8 |
| Molekylær formel | C7 H8 B F O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | B-(4-Fluoro-2-methylphenyl)boronic Acid, (2-Methyl-4-fluorophenyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(F)ccc1B(O)O |
| IUPAC navn | (4-fluor-2-methylphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.947 |
| Formel vægt | 154.06 |