Få mere at vide
4-fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448676 25 g 25g
11438676 5 g 5g
11458676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16032.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-methylphenol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-2-methylphenol er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-72-2
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00075088
InChI nøgle GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
IUPAC navn 4-fluor-2-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylphenol
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Kogepunkt 87°C (14 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2041490
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%