Få mere at vide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11338886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338886 1 g 1g
11348886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19517.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7079-48-3 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7079-48-3
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.631
MDL nummer MFCD03094390
InChI nøgle XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2778602
IUPAC navn 4-fluor-2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.433
Kogepunkt 245°C to 246°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 6720115
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 208.64
Procent renhed 97%