Få mere at vide
4-fluor-2-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475836 25 g 25g
11374729 1 g 1g
11465836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22211.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 450-93-1 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 450-93-1
Molekylær formel C7H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 142.13
MDL nummer MFCD00070797
InChI nøgle OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroguaiacol, 5-fluoro-2-hydroxyanisole, 4-fluoro-2-methoxy-phenol, phenol, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methyoxyphenol, pubchem3880, acmc-1agod, 2-methoxy-4-fluorophenol, 4-fluoro-2-methoxyphenol
PubChem CID 2737368
IUPAC navn 4-fluor-2-methoxyphenol
SMIL COC1=CC(F)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methoxyphenol
Tæthed 1.25
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 102°C (216°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.517
Mængde 25 g
Beilstein 5425200
Formel vægt 142.13
Procent renhed 97%