Få mere at vide
4-Fluoro-2-iodonanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-iodoaniline |
| CAS | 61272-76-2 |
| Molekylær formel | C6H5FIN |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(F)cc1I |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.01 |
| Formel vægt | 236.9451 |