Få mere at vide
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid |
| CAS | 825644-26-6 |
| Molekylær formel | C7H6BFO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BFO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4,11-12H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(F)cc1C=O |
| IUPAC navn | (4-fluoro-2-formylphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.93 |
| Formel vægt | 168.0394 |