Få mere at vide
4-Fluoro-2,6-dimethylanilin, 97%
Artikelnummer. 11471517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471517 25 g 25g
11451517 1 g 1g
11461517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24965.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 392-70-1 | C8H10FN | 139,173 g/mol
4-fluor-2,6-dimethylanilin anvendes som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-2,6-dimethylanilin anvendes som mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-70-1
Molekylær formel C8H10FN
Molekylvægt (g/mol) 139.173
MDL nummer MFCD03792669
InChI nøgle MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2,6-dimethylphenylamine, 2,6-dimethyl-4-fluoroaniline, acmc-20amil, pubchem4426, 4-fluoro-2,6-dimethyl-aniline, 4-fluoranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,4-fluoro-2,6-dimethyl
PubChem CID 1403908
IUPAC navn 4-fluor-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.5345
Formel vægt 139.17
Procent renhed 98%