Få mere at vide
4-Fluoro-2,3-dimethylaniline, 97%
Artikelnummer. p-7030723
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15404157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31560.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1737-68-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-Fluoro-2,3-dimethylanilin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-2,3-dimethylanilin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1737-68-4
Molekylær formel C8H10FN
Molekylvægt (g/mol) 139.173
MDL nummer MFCD04972870
InChI nøgle LKMJLYCMLAPNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl aniline, 2,3-dimethyl-4-fluoroaniline, 4-fluoro-o-xylidine, benzenamine, 4-fluoro-2,3-dimethyl, 4-fluoro-2,3-dimethyl-phenylamine, p-fluordimethylanilin, intermediates-zcf02293, 4-fluoranyl-2,3-dimethyl-aniline, 4-fluoro-2,3-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 17770833
IUPAC navn 4-fluor-2,3-dimethylanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1C)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2,3-dimethylaniline
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 139.17
Procent renhed 97%