Få mere at vide
4-Fluoro-1H-indazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-1H-indazole |
| CAS | 341-23-1 |
| Molekylær formel | C7H5FN2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | Fc1cccc2[nH]ncc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.13 |
| Formel vægt | 136.0437 |