Få mere at vide
4-Fluoro-1-naftosyre, TRC
Artikelnummer. 30405172
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30405172 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30405172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59646550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-1-naphthoic Acid
CAS 573-03-5
Molekylær formel C11H7O2F
Mængde 50 mg
Synonym NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
IUPAC navn 4-fluoronaftalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 190.17
Formel vægt 190.043