Få mere at vide
4-Fluor-1-naftosyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-1-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | 223 °C til 226 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2257292 |
| Formel vægt | 190.18 |
| Procent renhed | 97% |