Få mere at vide
4-Fluoro-1-naphthalenol, TRC
Artikelnummer. 30395796
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30395796 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30395796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF595270100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-1-naphthalenol
CAS 315-53-7
Molekylær formel C10H7FO
Mængde 100 mg
Synonym 1-Fluoro-4-hydroxynaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthalenol, 4-Fluoro-1-naphthol.
InChI formel InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
SMIL Oc1ccc(F)c2ccccc12
Molekylvægt (g/mol) 162.16